Tisk…
Antimony(III) sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Diantimony tris(sulphate)
10783-50G 10783-10G
SIAL10783-50GEA 14360 CZK
SIAL10783-50G SIAL10783-10G
Antimony(III) sulphate, Sigma-Aldrich®
Antimony(III) sulphate
Vzorec: O₁₂S₃Sb₂
Hustota: 3,6246 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 7446-32-4
EINECS: 231-207-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00745