Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dibismuth trisulphide
45463.30
45463.18
45463.30EA
46910
CZK
45463.30
45463.18
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1345-07-9
Molecular Formula: Bi2S3
Formula Weight: 514.15
Physical Form: Lump
Density: 7.7
Appearance: Gray
MDL No.: MFCD00014204
Vzorec:
Bi₂S₃ Bod tání: 763 °C Hustota: 7,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014204 CAS číslo: 1345-07-9 EINECS: 215-716-0 Merck Index: 12,01329 |