Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dibismuth trisulphide
35834.18
35834.30
35834.18EA
5700
CZK
35834.18
35834.30
Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1345-07-9
Molecular Formula: Bi2S3
Formula Weight: 514.15
Physical Form: Chunks/Crystals
Density: 7.7
Appearance: Brown/black
MDL No.: MFCD00014204
Vzorec:
Bi₂S₃ Bod tání: 763 °C Hustota: 7,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014204 CAS číslo: 1345-07-9 EINECS: 215-716-0 Merck Index: 12,01329 |