Tisk…
Sulfid antimoničný, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Antimony pentasulphide, Diantimony pentasulphide
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 7280 CZK
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Sulfid antimoničný, pure
Sulfid antimoničný
Vzorec: S₅Sb₂
MW: 403.85
Hustota: 4.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016321
CAS číslo: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,00738
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)