Tisk…
Sulfid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
M-Clarity™ quality level = MQ100
244562-100G 244562-500G
SIAL244562-100GEA 1780 CZK
SIAL244562-100G SIAL244562-500G
Sulfid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Sulfid antimonitý
Vzorec: S₃Sb₂
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011217
CAS číslo: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754