Tisk…
Sulfid antimonitý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
40371.09 40371.18 40371.30
40371.09EA 2720 CZK
40371.09 40371.18 40371.30
Sulfid antimonitý ≥99.9% (metals basis)
Antimony (III) sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: 3-12mm Pieces Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Vacuum deposition
Vzorec: S₃Sb₂
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011217
CAS číslo: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713