Tisk…
Sulfid antimonitý ≥98% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
12521.30 12521.A1
12521.30EA 2310 CZK
12521.30 12521.A1
Sulfid antimonitý ≥98% (metals basis)
Sulfid antimonitý
Purity: 98% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: Powder Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Vzorec: S₃Sb₂
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011217
CAS číslo: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713