Tisk…
Sulfid antimonitý ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11683.09 11683.18
11683.09EA 4770 CZK
11683.09 11683.18
Sulfid antimonitý ≥99.999% (metals basis)
Sulfid antimonitý
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: -60 Mesh Powder Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Vzorec: S₃Sb₂
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011217
CAS číslo: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713