Tisk…
Triphenyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T84654-3KG T84654-500G T84654-5G
SIALT84654-3KGEA 7050 CZK
SIALT84654-3KG SIALT84654-500G SIALT84654-5G
Triphenyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Triphenyl phosphite
Vzorec: C₁₈H₁₅O₃P
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22…25 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003032
CAS číslo: 101-02-0
EINECS: 202-908-4