Tisk…
Triphenyl phosphite 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
140440010 140440025 140440100
ACRO140440010EA 3020 CZK
ACRO140440010 ACRO140440025 ACRO140440100
Triphenyl phosphite 99%
Triphenyl phosphite
Vzorec: C₁₈H₁₅O₃P
Bod varu: 360 °C (760 mmHg)
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 1,184 g/cm³
Bod vzplanutí: 146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003032
CAS číslo: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1.5 mg KOH/g