Tisk…
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: TMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
92730-1L 92730-250ML 92730-50ML
SIAL92730-1LEA 3960 CZK
SIAL92730-1L SIAL92730-250ML SIAL92730-50ML
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Vzorec: C₃H₉O₃P
MW: 124.08
Bod varu: 111
Bod tání: –77.8 °C
Hustota: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 50
MDL Number: MFCD00008350
CAS číslo: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3 III