Tisk…
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: TMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
240907-100G 240907-25G
SIAL240907-100GEA 5490 CZK
SIAL240907-100G SIAL240907-25G
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Vzorec: C₃H₉O₃P
MW: 124.08
Bod varu: 111
Bod tání: –77.8 °C
Hustota: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 50
MDL Number: MFCD00008350
CAS číslo: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3 III