Tisk…
Triethyl phosphite ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00339.AE L00339.AP
L00339.AEEA 817 CZK
L00339.AE L00339.AP
Triethyl phosphite ≥98%
Triethyl phosphite
Purity: 98% CAS No.: 122-52-1 Molecular Formula: C6H15O3P Formula Weight: 166.16 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Unpleasant Melting Point: -112° Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 956578 UN No.: 2323 MDL No.: MFCD00009084
Vzorec: C₆H₁₅O₃P
MW: 166.16
Bod varu: 155…157 °C
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0.958
Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009084
CAS číslo: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3 III