Tisk…
Triethyl phosphite 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 1060 CZK
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Triethyl phosphite 98%
Triethyl phosphite
Vzorec: C₆H₁₅O₃P
MW: 166.16
Bod varu: 156…158 °C (760 mmHg)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0.965 g/cm³
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009084
CAS číslo: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %