Tisk…
Triisopropyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tri-i-propylphosphite
M-Clarity™ quality level = MQ200
T67806-100ML T67806-500ML
SIALT67806-100MLEA 1590 CZK
SIALT67806-100ML SIALT67806-500ML
Triisopropyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl phosphite
Vzorec: C₉H₂₁O₃P
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9361 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008874
CAS číslo: 116-17-6
EINECS: 204-130-0