Tisk…
Triisopropyl phosphite 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tri-i-propylphosphite
372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 1980 CZK
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Triisopropyl phosphite 96%
Triisopropyl phosphite
Vzorec: C₉H₂₁O₃P
Bod varu: 94…95 °C (66,6hPa)
Hustota: 0,914 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008874
CAS číslo: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA