Tisk…

Trifenylfosfát 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

147670010 147672500 147670025 147670050
ACRO147670010EA 2010 CZK
ACRO147670010 ACRO147672500 ACRO147670025 ACRO147670050
Trifenylfosfát 99+%
Trifenylfosfát
Vzorec: C₁₈H₁₅O₄P
Bod varu: 370 °C (760 mmHg)
Bod tání: 47…53 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003031
CAS číslo: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Flakes and/or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
Water ≤0.1 %
Additional info Free phenols: 0.005%
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA (after heat treatment)
Acid value ≤0.05 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR