Tisk…
Trimethyl phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
132195-1KG 132195-250G
SIAL132195-1KGEA 3580 CZK
SIAL132195-1KG SIAL132195-250G
Trimethyl phosphate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphate
Vzorec: C₃H₉O₄P
Bod varu: 197,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008348
CAS číslo: 512-56-1
EINECS: 208-144-8