Trimethyl phosphate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10595.36
A10595.0E
A10595.36EA
2150
CZK
A10595.36
A10595.0E
Trimethyl phosphate ≥98%
Trimethyl phosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 512-56-1
Molecular Formula: C3H9O4P
Formula Weight: 140.08
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₉O₄P Bod varu: 196…198 °C Bod tání: –46 °C Hustota: 1,213 Bod vzplanutí: >150 °C (302 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008348 CAS číslo: 512-56-1 EINECS: 208-144-8 |