Tisk…

Triethylfosfát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

538728-100ML 538728-1L 538728-4L
SIAL538728-100MLEA 912 CZK
SIAL538728-100ML SIAL538728-1L SIAL538728-4L
Triethylfosfát, Sigma-Aldrich®
Triethylfosfát
Vzorec: C₆H₁₅O₄P
Bod varu: 215 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009077
CAS číslo: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR