Triethylfosfát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17938.0E
A17938.36
A17938.0EEA
5260
CZK
A17938.0E
A17938.36
Triethylfosfát ≥98%
Triethylfosfát
Purity: 98+%
CAS No.: 78-40-0
Molecular Formula: (CH3CH2O)3P(O)
Formula Weight: 182.16
Flash Point: 115°(240°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Mild
Boiling Point: 215°
Merck Reference: 14,9674
MDL No.: MFCD00009077
Vzorec:
C₆H₁₅O₄P Bod varu: 215 °C Bod tání: –57 °C Hustota: 1,072 Bod vzplanutí: 115 °C (240 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009077 CAS číslo: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Merck Index: 14,9674 |