Tisk…
Triethylfosfát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139680010 139680025
ACRO139680010EA 3830 CZK
ACRO139680010 ACRO139680025
Triethylfosfát 99%
Triethylfosfát
Vzorec: C₆H₁₅O₄P
MW: 182.16
Bod varu: 215
Bod tání: –56 °C
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: 111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009077
CAS číslo: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA