Tisk…
Tributylfosfát ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
28726.291EA 1470 CZK
28726.291 28726.462
Tributylfosfát ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Tributylfosfát
Vzorec: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Bod varu: 289 °C (1013 hPa)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009436
CAS číslo: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99,0 %
Appearance Clear liquid
Colouration Max. 50 APHA
Density (20/4) 0,975 --> 0,980
Refractive index (20°C) 1,423 --> 1,425
Water Max. 0,2 %