Tisk…
Tributylfosfát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: TBP, TBPA
169930010 169930025 169930100
ACRO169930010EA 2570 CZK
ACRO169930010 ACRO169930025 ACRO169930100
Tributylfosfát 99+%
Tributylfosfát
Vzorec: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266.32
Bod varu: 289 °C (760 mmHg)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0.979 g/cm³
Bod vzplanutí: 146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009436
CAS číslo: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA