Tisk…
Triisobutyl phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18606.0100 8.18606.1000
8.18606.0100EA 830 CZK
8.18606.0100 8.18606.1000
Triisobutyl phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triisobutyl phosphate
Vzorec: C₁₂H₂₇O₄P
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,985 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 126-71-6
EINECS: 204-798-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Molar Mass 266.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 2 hPa (103 °C)
Flash Point 133 °C DIN 51758
Density 0.965 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794