Tisk…
Diethyl phosphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114500010 114502500 114500025 114500000
ACRO114500010EA 4010 CZK
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025 114500000.
Diethyl phosphonate 98%
Diethyl phosphonate
Vzorec: C₄H₁₁O₃P
Bod varu: 60 °C (6mbar)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044573
CAS číslo: 762-04-9
EINECS: 212-091-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %