Tisk…

Oxid fosforečný, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride

431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 16220 CZK
431419-250G 431419-50G
Oxid fosforečný, Supelco®
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
MW: 141.94
Bod tání: 562
Hustota: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR