Tisk…
Oxid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
298220-250G 298220-500G 298220-6X500G
SIAL298220-250GEA 1270 CZK
SIAL298220-250G SIAL298220-500G SIAL298220-6X500G
Oxid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Bod tání: 562 °C
Hustota: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441