Tisk…

Oxid fosforečný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

214701-100G 214701-500G 214701-2.5KG 214701-1KG
SIAL214701-100GEA 607 CZK
SIAL214701-100G SIAL214701-500G SIAL214701-2.5KG SIAL214701-1KG
Oxid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Bod tání: 562 °C
Hustota: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR