Oxid fosforečný 99,99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
89966.09
89966.22
89966.36
89966.09EA
1050
CZK
89966.09
89966.22
89966.36
Oxid fosforečný 99,99
Oxid fosforečný
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
Vzorec:
P₂O₅ MW: 141.94 Bod varu: 360 °C (subl.) Bod tání: 340 °C Hustota: 2.39 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011440 CAS číslo: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8 II Merck Index: 13,07441 |