Tisk…
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
95381-100G 95381-500G
SIAL95381-100GEA 2730 CZK
SIAL95381-100G SIAL95381-500G
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
MW: 465.96
Bod varu: 1890
Bod tání: 825
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273