Tisk…
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
202827-10G 202827-250G 202827-50G
SIAL202827-10GEA 2980 CZK
SIAL202827-10G SIAL202827-250G SIAL202827-50G
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Bod varu: 1890 °C (1013 hPa)
Bod tání: 825 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273