Tisk…
Oxid vizmutitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
42863.18 42863.30 42863.A1
42863.18EA 4570 CZK
42863.18 42863.30 42863.A1
Oxid vizmutitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Oxid bismutitý
Purity: 99.999% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: Powder Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Vzorec: Bi₂O₃
MW: 465.96
Bod varu: ∼1890 °C
Bod tání: 817 °C
Hustota: 8.9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273