Tisk…
Oxid vizmutitý 99.975% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
40394.18 40394.30 40394.A1
40394.18EA 2180 CZK
40394.18 40394.30 40394.A1
Oxid vizmutitý 99.975% (metals basis)
Oxid bismutitý
Purity: 99.975% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: Powder, typically 4 micron Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Vzorec: Bi₂O₃
MW: 465,96 g/mol
Bod varu: ∼1890 °C
Bod tání: 817 °C
Hustota: 8,9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273