Oxid vizmutitý ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
17132.30
17132.18
17132.30EA
8380
CZK
17132.30
17132.18
Oxid vizmutitý ≥99.99% (metals basis)
Oxid bismutitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.9
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Vzorec:
BiO₃ MW: 465,96 g/mol Bod varu: ∼1890 °C Bod tání: 817 °C Hustota: 8,9 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS číslo: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |