Oxid vizmutitý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
10658.18
10658.30
10658.A1
10658.18EA
3850
CZK
10658.18
10658.30
10658.A1
Oxid vizmutitý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Oxid bismutitý
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Vzorec:
BiO₃ MW: 465.96 Bod varu: ∼1890 °C Bod tání: 817 °C Hustota: 8.9 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS číslo: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |