Tisk…
Oxid vizmutitý 99.9%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 2350 CZK
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Oxid vizmutitý 99.9%, extra pure
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Bod varu: 1890 °C (760 mmHg)
Bod tání: 825 °C
Hustota: 8,9 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm