Oxid vizmutitý 98+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
192620010
192620050
ACRO192620010EA
5120
CZK
ACRO192620010
ACRO192620050
Oxid vizmutitý 98+%, pure
Oxid bismutitý
Vzorec:
BiO₃ Bod varu: 1890 °C (760 mmHg) Bod tání: 825 °C Hustota: 8,9 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS číslo: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 13,01273 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Powder |
Assay | 98.0 to 102.0 % |