Tisk…
Oxid arzenitý ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40370.09 40370.18 40370.30
40370.09EA 2470 CZK
40370.09 40370.18 40370.30
Oxid arzenitý ≥99.99% (metals basis)
Oxid arzenitý
Purity: 99.99% CAS No.: 1327-53-3 Molecular Formula: As2O3 Formula Weight: 197.84 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 3.74 Melting Point: 312.3° Boiling Point: 465° subl. Merck Reference: 14,804 UN No.: 1561 MDL No.: MFCD00003433
Vzorec: As₂O₃
Bod varu: 465 °C (subl.)
Hustota: 3,74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003433
CAS číslo: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,804