Oxid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
230898-100G
230898-1KG
SIAL230898-100GEA
1220
CZK
SIAL230898-100G
SIAL230898-1KG
Oxid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Oxid antimonitý
Vzorec:
O₃Sb₂ Bod varu: 1425 °C (1013 hPa) Bod tání: 654 °C Hustota: 5,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011214 CAS číslo: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00717 |