Tisk…
Oxid antimonitý analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07836.0100 1.07836.1000
1.07836.0100EA 2340 CZK
1.07836.0100 1.07836.1000
Oxid antimonitý analytical reagent, Supelco®
Oxid antimonitý
Vzorec: O₃Sb₂
Bod varu: 1425 °C (1013 hPa)
Bod tání: 654 °C
Hustota: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011214
CAS číslo: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00717
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2.70 mg/l (20 °C)
Melting Point 656 °C (sublimed)
Molar Mass 291.49 g/mol
Bulk Density 800 - 1300 kg/m3
Boiling Point 1550 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (660 °C)
Density 5.4 g/cm3