Oxid antimonitý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
A11123.0E
A11123.22
A11123.36
A11123.0EEA
7590
CZK
A11123.0E
A11123.22
A11123.36
Oxid antimonitý ≥99%
Oxid antimonitý
Purity: 99%
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Vzorec:
O₃Sb₂ MW: 291.52 Bod varu: 1550 °C (subl.) Bod tání: 656 °C Hustota: 5.67 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011214 CAS číslo: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00717 |