Tisk…
Oxid antimonitý 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
213470010 213471000 213470051
ACRO213470010EA 6110 CZK
ACRO213470010 ACRO213471000 ACRO213470051
Oxid antimonitý 99+%
Antimony (III) oxide
Vzorec: O₃Sb₂
Bod varu: 1550 °C (760 mmHg)
Bod tání: 656 °C
Hustota: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011214
CAS číslo: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00717
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Assay ≥99.0 % (Sb2O3)
Particle size ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve
Average particle size 0.8 to 1.0 µm
Arsenic (As) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤400 ppm