Tisk…
Dusičnan vizmutitý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
248592-100G 248592-500G
SIAL248592-100GEA 1250 CZK
SIAL248592-100G SIAL248592-500G
Dusičnan vizmutitý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Vzorec: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Bod varu: 75…80 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30 °C
Hustota: 2,736 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149157
CAS číslo: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II