Tisk…
Dusičnan vizmutitý pentahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bismuth trinitrate pentahydrate
A11748.22 A11748.36
A11748.22EA 1100 CZK
A11748.22 A11748.36
Dusičnan vizmutitý pentahydrát ≥98%
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Purity: 98% CAS No.: 10035-06-0 Molecular Formula: Bi(NO3)3.5H2O Formula Weight: 485.07 (394.99anhy) Odour: Odourless Melting Point: 30° dec. UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149157
Vzorec: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Bod varu: 75…80 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149157
CAS číslo: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1271