Tisk…
Dusičnan vizmutitý pentahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bismuth trinitrate pentahydrate
315150250 315150050 315151000
ACRO315150250EA 3900 CZK
ACRO315150250 ACRO315150050 ACRO315151000
Dusičnan vizmutitý pentahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Vzorec: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Bod varu: 80 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30 °C
Hustota: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149157
CAS číslo: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %