Tisk…
Bismuth(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Bismuth triiodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
341010-100G 341010-25G
SIAL341010-100GEA 8350 CZK
SIAL341010-100G SIAL341010-25G
Bismuth(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) iodide
Vzorec: BiI₃
Bod tání: 408 °C
Hustota: 5,78 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010894
CAS číslo: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01308