Jodid antimonitý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Vzorec:
I₃Sb Bod varu: 420 °C Bod tání: 168 °C Hustota: 4,676 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016322 CAS číslo: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,710 |