Tisk…
Antimony(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Antimony trifluoride
MQ200
381292-100G 381292-500G
SIAL381292-100GEA 4460 CZK
SIAL381292-100G SIAL381292-500G
Antimony(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Antimony(III) fluoride
Vzorec: F₃Sb
MW: 178.76
Bod varu: 376
Bod tání: 292
Hustota: 4.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011218
CAS číslo: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00715