Tisk…
Antimony(III) fluoride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
191241000 191245000
ACRO191241000EA 1770 CZK
ACRO191241000 ACRO191245000
Antimony(III) fluoride 98%
Antimony(III) fluoride
Vzorec: F₃Sb
Bod varu: 376 °C (1013 hPa)
Bod tání: 292 °C
Hustota: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011218
CAS číslo: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %